2-Chlor-5-fluorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H28567.06
H28567.06EA 49.6 EUR
H28567.06
2-Chlor-5-fluorphenol ≥98%
2-Chlor-5-fluorphenol
Purity: 98% CAS No.: 3827-49-4 Molecular Formula: C6H4ClFO Formula Weight: 146.55 Refractive Index: 1.5250 Odour: Phenol-like Boiling Point: 183-185° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042524
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146,55 g/mol
Siedepunkt: 183…185 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042524
CAS-Nummer: 3827-49-4
UN: 3265
ADR: 8,III