4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H28795.06
H28795.06EA 40.7 EUR
H28795.06
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidin ≥98%
4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 14001-63-9 Molecular Formula: C6H8N2S Formula Weight: 140.21 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5710 MDL No.: MFCD00023242
Formel: C₆H₈N₂S
Dichte: 1,01
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023242
CAS-Nummer: 14001-63-9