4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlor-2-fluorbenzolboronsäure, (4-Chlor-2-fluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(4-chlor-2-fluorphenyl)boran
H28872.09
H28872.09EA 182 EUR
H28872.09
4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure ≥97%
4-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Purity: 97% CAS No.: 160591-91-3 Molecular Formula: C6H5BClFO2 Formula Weight: 174.37 Melting Point: 246-250° MDL No.: MFCD02684293
Formel: C₆H₅BClFO₂
Molecular Weight: 174,37 g/mol
Schmelzpunkt: 246…250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684293
CAS-Nummer: 160591-91-3