5-Pyrimidinboronsäure Hemihydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H29212.09 H29212.03
H29212.09EA 276 EUR
H29212.09 H29212.03
5-Pyrimidinboronsäure Hemihydrat ≥97%
5-Pyrimidinboronsäure Hemihydrat
Purity: 97% CAS No.: 696602-91-2 Molecular Formula: C4H5BN2O2.0.5H2O Formula Weight: 132.91 (123.91anhy) Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° MDL No.: MFCD03002366
Formel: C₄H₅BN₂O₂·0.5H₂O
Schmelzpunkt: >300 °C
MDL: MFCD03002366
CAS-Nummer: 696602-91-2