1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzene 97%
Lieferant: Thermo Scientific
H30058.03
H30058.03EA 104 EUR
H30058.03
1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzene 97%
1-(2-Phenylethyl)-4-(phenylethynyl)benzene
Purity: 97% CAS No.: 906650-60-0 Molecular Formula: C22H18 Formula Weight: 282.39 Melting Point: 104-106° MDL No.: MFCD12407075
Formel: C₂₂H₁₈
Molecular Weight: 282,39 g/mol
Schmelzpunkt: 104…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12407075
CAS-Nummer: 906650-60-0