Benzophenonimin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzophenoneimine
H30110.06
H30110.14
H30110.06EA
73.3
EUR
H30110.06
H30110.14
Benzophenonimin 95%
Benzophenonimin
Purity: 95%
CAS No.: 1013-88-3
Molecular Formula: C13H11N
Formula Weight: 181.23
Refractive Index: 1.6180
Boiling Point: 151-153°/10mm
MDL No.: MFCD00001760
Formel:
C₁₃H₁₁N Molecular Weight: 181.24 g/mol Siedepunkt: 151…153 °C (10 mmHg) Dichte: 1.08 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001760 CAS-Nummer: 1013-88-3 |