ω-Brom-2-nitroacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Brommethyl-o-nitrophenylketon, 2-Brom-2'-nitroacetophenon, α-Brom-2-nitroacetophenon, 2-Nitrophenacylbromid
H30275.03
H30275.06
H30275.03EA
36.2
EUR
H30275.03
H30275.06
ω-Brom-2-nitroacetophenon ≥98%
ω-Brom-2-nitroacetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 6851-99-6
Molecular Formula: C8H6BrNO3
Formula Weight: 244.05
Odour: Pungent
Melting Point: 53-56°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010294
Formel:
C₈H₆BrNO₃ Schmelzpunkt: 53…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010294 CAS-Nummer: 6851-99-6 UN: 3261 ADR: 8,II |