Biphenyl diphenyl ether eutectic
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H30347.AU H30347.0F
H30347.AUEA 118 EUR
H30347.AU H30347.0F
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
CAS No.: 8004-13-5 Flash Point: 113°(235°F) Odour: Unpleasant Melting Point: 12-14° Boiling Point: 257° UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00148859
Formel: C₂₄H₂₀O
Siedepunkt: 257 °C
Schmelzpunkt: 12…14 °C
Dichte: 1,056
Flammpunkt: 113 °C (235 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148859
CAS-Nummer: 8004-13-5
EINECS: 616-827-0
UN: 3082
ADR: 9,III