Ammoniak 7 M in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H30382.AE
H30382.AU
H30382.AEEA
108
EUR
H30382.AE
H30382.AU
Ammoniak 7 M in Methanol
Ammonia
CAS No.: 7664-41-7
Molecular Formula: H3N
Formula Weight: 17.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 14°(57°F)
MDL No.: MFCD00011418
Formel:
NH₃ Dichte: 0,779 Flammpunkt: 14 °C (57 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011418 CAS-Nummer: 7664-41-7 EINECS: 231-635-3 UN: 3286 ADR: 3,II Merck Index: 14,492 |