2,5-Dibrom-4-picolin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dibrom-4-methylpyridin
H30457.06
H30457.06EA 85 EUR
H30457.06
2,5-Dibrom-4-picolin ≥97%
2,5-Dibrom-4-picolin
Purity: 97% CAS No.: 3430-26-0 Molecular Formula: C6H5Br2N Formula Weight: 250.92 Melting Point: 36-40° MDL No.: MFCD00234955
Formel: C₆H₅Br₂N
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234955
CAS-Nummer: 3430-26-0