tert-Butyl vinyl ether 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit N,N-Diethylanilin ∼ 0,1%
H30770.06 H30770.14
H30770.06EA 60.6 EUR
H30770.06 H30770.14
tert-Butyl vinyl ether 98% stabilisiert
tert-Butyl vinyl ether
Stab. with ca 0.1% N,N-diethylaniline
Purity: 98% CAS No.: 926-02-3 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3990 Odour: Characteristic Boiling Point: 75-76° UN No.: UN3271 MDL No.: MFCD00048246
Formel: C₆H₁₂O
Siedepunkt: 75…76 °C
Dichte: 0,762
Flammpunkt: –17 °C (1 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00048246
CAS-Nummer: 926-02-3
EINECS: 618-860-6
UN: 3271
ADR: 3,II