4-Amino-1-Boc-piperidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H30779.03
H30779.06
H30779.03EA
58
EUR
H30779.03
H30779.06
4-Amino-1-Boc-piperidin 97%
4-Amino-1-Boc-piperidin
Purity: 97%
CAS No.: 87120-72-7
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 44-48°
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD01076201
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 44…48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01076201 CAS-Nummer: 87120-72-7 ADR: 8,III |