5-Chlorpicolinsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-picolinic acid
H30923.03
H30923.03EA
68.1
EUR
H30923.03
5-Chlorpicolinsäure 95%
5-Chlorpicolinsäure
Purity: 95%
CAS No.: 86873-60-1
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: 166-171°
MDL No.: MFCD04114192
Formel:
C₆H₄ClNO₂ Molecular Weight: 157,56 g/mol Schmelzpunkt: 166…171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114192 CAS-Nummer: 86873-60-1 |