2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Ethoxycarbonylphenylboronic acid pinacol ester, 2-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Ethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, Ethyl 2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
H30941.06
H30941.06EA
158
EUR
H30941.06
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester ≥97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Purity: 97%
CAS No.: 269409-99-6
Molecular Formula: C15H21BO4
Formula Weight: 276.14
Melting Point: 57-62°
MDL No.: MFCD03453660
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ Molecular Weight: 276,136 g/mol Schmelzpunkt: 57…62 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03453660 CAS-Nummer: 269409-99-6 |