2-Brom-5-formylthiazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromothiazole-5-carboxaldehyde
H31096.03
H31096.03EA 68 EUR
H31096.03
2-Brom-5-formylthiazol 95%
2-Brom-5-formylthiazol
Purity: 95% CAS No.: 464192-28-7 Molecular Formula: C4H2BrNOS Formula Weight: 192.03 Melting Point: 92-96° MDL No.: MFCD03788567
Formel: C₄H₂BrNOS
Schmelzpunkt: 92…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788567
CAS-Nummer: 464192-28-7