4-(4-Fluorophenyl)imidazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H31503.06
H31503.06EA
78.9
EUR
H31503.06
4-(4-Fluorophenyl)imidazole 97%
4-(4-Fluorophenyl)imidazole
Purity: 97%
CAS No.: 65020-70-4
Molecular Formula: C9H7FN2
Formula Weight: 162.17
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD00297041
Formel:
C₉H₇FN₂ Molecular Weight: 162,17 g/mol Schmelzpunkt: 127…131 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00297041 CAS-Nummer: 65020-70-4 |