Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
H31521.03
H31521.03EA
91
EUR
H31521.03
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat 95%
Ethyl-2-chlor-4-oxazolcarboxylat
Purity: 95%
CAS No.: 46081-18-9
Molecular Formula: C6H6ClNO3
Formula Weight: 175.57
Melting Point: 97-98°
MDL No.: MFCD06660120
Formel:
C₆H₆ClNO₃ Molecular Weight: 175,57 g/mol Schmelzpunkt: 97…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660120 CAS-Nummer: 460081-18-9 |