2-Brom-5-methylbenzotrifluorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H31523.03
H31523.03EA
79.1
EUR
H31523.03
2-Brom-5-methylbenzotrifluorid ≥98%
2-Brom-5-methylbenzotrifluorid
Purity: 98%
CAS No.: 261952-20-9
Molecular Formula: C8H6BrF3
Formula Weight: 239.04
MDL No.: MFCD01631586
Formel:
C₈H₆BrF₃ Molecular Weight: 239,04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631586 CAS-Nummer: 261952-20-9 |