2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
H31526.03
H31526.06
H31526.09
H31526.03EA
88.4
EUR
H31526.03
H31526.06
H31526.09
2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon 98
2-Brom-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Purity: 98%
CAS No.: 2003-10-3
Molecular Formula: C9H6BrF3O
Formula Weight: 267.04
Physical Form: Fused solid
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 69-72°
MDL No.: MFCD03094283
Formel:
C₉H₆BrF₃O Molecular Weight: 267.04 g/mol Siedepunkt: 69…72 °C Schmelzpunkt: 20…23 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094283 CAS-Nummer: 2003-10-3 |