2,3-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H31538.03
H31538.03EA 149 EUR
H31538.03
2,3-Difluor-4-hydroxybenzaldehyd ≥97%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 676500-39-3 Molecular Formula: C7H4F2O2 Formula Weight: 158.11 Melting Point: 140-144° MDL No.: MFCD08235194
Formel: C₇H₄F₂O₂
Schmelzpunkt: 140…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235194
CAS-Nummer: 676500-39-3