4-(4-Bromophenyl)imidazole 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H31581.06
H31581.06EA 72.4 EUR
H31581.06
4-(4-Bromophenyl)imidazole 97%
4-(4-Bromophenyl)imidazole
Purity: 97% CAS No.: 13569-96-5 Molecular Formula: C9H7BrN2 Formula Weight: 223.07 Melting Point: 138-142° MDL No.: MFCD03312935
Formel: C₉H₇BrN₂
Molecular Weight: 223,07 g/mol
Schmelzpunkt: 138…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03312935
CAS-Nummer: 13569-96-5