Oxalyldichlorid 2 M in Dichlormethan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H31617.AE
H31617.AP
H31617.AEEA
49.8
EUR
H31617.AE
H31617.AP
Oxalyldichlorid 2 M in Dichlormethan
Oxalyldichlorid
CAS No.: 79-37-8
Molecular Formula: C2Cl2O2
Formula Weight: 126.93
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000704
Formel:
C₂Cl₂O₂ Dichte: 1,335 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000704 CAS-Nummer: 79-37-8 EINECS: 201-200-2 UN: 2922 ADR: 8,II |