5-Nitro-3-picolin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methyl-5-nitropyridine
H31683.06
H31683.06EA 124 EUR
H31683.06
5-Nitro-3-picolin ≥97%
5-Nitro-3-picolin
Purity: 97% CAS No.: 6960-20-9 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: 94-98° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04114214
Formel: C₆H₆N₂O₂
Molecular Weight: 138.13 g/mol
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114214
CAS-Nummer: 6960-20-9
ADR: 6.1 III