4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H31691.03
H31691.03EA 81.4 EUR
H31691.03
4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon 95%
4'-Hydroxy-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Purity: 95% CAS No.: 149105-11-3 Molecular Formula: C9H7F3O2 Formula Weight: 204.15 Melting Point: 174-177° MDL No.: MFCD01091005
Formel: C₉H₇F₃O₂
Schmelzpunkt: 174…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01091005
CAS-Nummer: 149105-11-3