4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
H31716.03
H31716.03EA
116
EUR
H31716.03
4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol 95%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
Purity: 95%
CAS No.: 130047-19-7
Molecular Formula: C7H4F4O
Formula Weight: 180.10
Melting Point: 50-54°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00061290
Formel:
C₇H₄F₄O Molecular Weight: 180,1 g/mol Schmelzpunkt: 50…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061290 CAS-Nummer: 130047-19-7 UN: 3261 ADR: 8,III |