2-Bromo-3-fluoropropionic acid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H31718.03
H31718.03EA 157 EUR
H31718.03
2-Bromo-3-fluoropropionic acid 96%
2-Bromo-3-fluoropropionic acid
Purity: 96% Molecular Formula: C3H4BrFO2 Formula Weight: 170.97 Boiling Point: 62-63°/0.2mm UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD09800640
Formel: C₃H₄BrFO₂
Siedepunkt: 62…63 °C (0,2 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800640
CAS-Nummer: 39621-37-9
ADR: 8,II