5-Brom-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H31751.09
H31751.09EA
161
EUR
H31751.09
5-Brom-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd 98%
5-Brom-2-(trifluormethoxy)benzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 923281-52-1
Molecular Formula: C8H4BrF3O2
Formula Weight: 269.01
MDL No.: MFCD03701029
Formel:
C₈H₄BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701029 CAS-Nummer: 923281-52-1 |