4-Pyrimidinemethanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(Hydroxymethyl)pyrimidine
H31754.MD
H31754.MDEA
170
EUR
H31754.MD
4-Pyrimidinemethanol 98%
4-Pyrimidinemethanol
Purity: 98%
CAS No.: 33581-98-5
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Melting Point: 75-78°
MDL No.: MFCD03789625
Formel:
C₅H₆N₂O Molecular Weight: 110,12 g/mol Schmelzpunkt: 75…78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03789625 CAS-Nummer: 33581-98-5 |