(R)-(+)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H31791.03
H31791.03EA 253 EUR
H31791.03
(R)-(+)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl 97%
(R)-(+)-2,2'-Bis(methoxymethoxy)-1,1'-binaphthyl
Purity: 97% CAS No.: 173831-50-0 Molecular Formula: C24H22O4 Formula Weight: 374.44 Melting Point: 101-105° Optical Rotation: +94.5°(C=1 in THF) MDL No.: MFCD03788935
Formel: C₂₄H₂₂O₄
Schmelzpunkt: 101…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788935
CAS-Nummer: 173831-50-0