4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H31827.03
H31827.09
H31827.03EA
25.4
EUR
H31827.03
H31827.09
4-(2-Thiazolyl)phenol 97%
4-(2-Thiazolyl)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 81015-49-8
Molecular Formula: C9H7NOS
Formula Weight: 177.28
Melting Point: 162-165°
MDL No.: MFCD07368615
Formel:
C₉H₇NOS Schmelzpunkt: 162…165 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368615 CAS-Nummer: 81015-49-8 |