2-Methyl-1-tetralon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
H31865.03
H31865.03EA 63.1 EUR
H31865.03
2-Methyl-1-tetralon 98%
2-Methyl-1-tetralon
Purity: 98% CAS No.: 1590-08-5 Molecular Formula: C11H12O Formula Weight: 160.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 129°/12mm MDL No.: MFCD00001690
Formel: C₁₁H₁₂O
Molecular Weight: 160,22 g/mol
Siedepunkt: 129 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,058
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001690
CAS-Nummer: 1590-08-5
EINECS: 216-461-8