2-Amino-3-fluorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H31970.03
H31970.03EA 109 EUR
H31970.03
2-Amino-3-fluorpyridin 97%
2-Amino-3-fluorpyridin
Purity: 97% CAS No.: 21717-95-3 Molecular Formula: C5H5FN2 Formula Weight: 112.11 Odour: Characteristic Melting Point: 39-43° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04114135
Formel: C₅H₅FN₂
Molecular Weight: 112,11 g/mol
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114135
CAS-Nummer: 21717-95-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III