3-Fluor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Fluor-4-nitrobenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Fluor-4-nitrobenzolsulfochlorid, 3-Fluor-4-nitrobenzolsulfonsäurechlorid
H31979.03
H31979.03EA
83
EUR
H31979.03
3-Fluor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid ≥98%
3-Fluor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 86156-93-6
Molecular Formula: C6H3ClFNO4S
Formula Weight: 239.61
Melting Point: 44-48°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03412240
Formel:
C₆H₃ClFNO₄S Molecular Weight: 239,61 g/mol Schmelzpunkt: 44…48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412240 CAS-Nummer: 86156-93-6 UN: 3261 ADR: 8,II |