Methyl-3-fluor-4-methoxybenzoat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3-Fluor-4-methoxybenzoesäuremethylester
H31994.09
H31994.09EA
104
EUR
H31994.09
Methyl-3-fluor-4-methoxybenzoat 95%
Methyl-3-fluor-4-methoxybenzoat
Purity: 95%
CAS No.: 369-30-2
Molecular Formula: C9H9FO3
Formula Weight: 184.17
Melting Point: 69-73°
MDL No.: MFCD00215839
Formel:
C₉H₉FO₃ Molecular Weight: 184,17 g/mol Schmelzpunkt: 69…73 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00215839 CAS-Nummer: 369-30-2 |