2-Brom-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H32055.06
H32055.06EA 188 EUR
H32055.06
2-Brom-3-chlor-5-(trifluormethyl)pyridin ≥97%
2-Bromo-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 75806-84-7 Molecular Formula: C6H2BrClF3N Formula Weight: 260.44 Boiling Point: 80°/32mm MDL No.: MFCD00153072
Formel: C₆H₂BrClF₃N
Siedepunkt: 80 °C (32 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153072
CAS-Nummer: 75806-84-7