α,3-Dibrom-2-fluortoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 3-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
H32228.06
H32228.06EA 236 EUR
H32228.06
α,3-Dibrom-2-fluortoluol ≥97%
α,3-Dibrom-2-fluortoluol
Purity: 97% CAS No.: 149947-16-0 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 Boiling Point: 60°/0.1mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD09842442
Formel: C₇H₅Br₂F
Molecular Weight: 267,92 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (0,1 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09842442
CAS-Nummer: 149947-16-0
UN: 3265
ADR: 8,II