2,3-Difluor-4-hydroxybenzonitril 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32231.03
H32231.03EA
69
EUR
H32231.03
2,3-Difluor-4-hydroxybenzonitril 95%
2,3-Difluor-4-hydroxybenzonitril
Purity: 95%
CAS No.: 126162-38-7
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.10
Melting Point: 145-149°
MDL No.: MFCD00269596
Formel:
C₇H₃F₂NO Molecular Weight: 155,1 g/mol Schmelzpunkt: 145…149 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269596 CAS-Nummer: 126162-38-7 |