Ethylamin 2.0 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H32306.AE H32306.AP
H32306.AEEA 64.5 EUR
H32306.AE H32306.AP
Ethylamin 2.0 M in THF
Ethylamin
Formel: C₂H₇N
Dichte: 0,856
Flammpunkt: –34 °C (–29 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008160
CAS-Nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2056
ADR: 3,II