2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 1000 mg/l in Acetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H32308.AE
H32308.AEEA
230
EUR
H32308.AE
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane 1000 mg/l in Acetonitril
2-Ethyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
UN No.: UN1648
MDL No.: MFCD16622268
Formel:
C₈H₁₆O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16622268 CAS-Nummer: 768-58-1 UN: 1648 ADR: 3,II |