5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
H32316.03
H32316.03EA
168
EUR
H32316.03
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 749875-16-9
Molecular Formula: C7H3BrF3NO2
Formula Weight: 270.00
Melting Point: 235-238°
MDL No.: MFCD10687236
Formel:
C₇H₃BrF₃NO₂ Molecular Weight: 270,01 g/mol Schmelzpunkt: 235…238 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10687236 CAS-Nummer: 749875-16-9 |