5-Brom-6-chlornicotinsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32384.06
H32384.06EA
161
EUR
H32384.06
5-Brom-6-chlornicotinsäure 97%
5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 29241-62-1
Molecular Formula: C6H3BrClNO2
Formula Weight: 236.45
Melting Point: 170-173°
MDL No.: MFCD01927098
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ Molecular Weight: 236,45 g/mol Schmelzpunkt: 170…173 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01927098 CAS-Nummer: 29241-62-1 |