5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Fluoro-2-hydroxybenzotrifluoride
H32445.06
H32445.06EA
119
EUR
H32445.06
5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol ≥97%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 243459-91-8
Molecular Formula: C7H4F4O
Formula Weight: 180.10
Melting Point: 48-52°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236302
Formel:
C₇H₄F₄O Molecular Weight: 180,1 g/mol Schmelzpunkt: 48…52 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236302 CAS-Nummer: 243459-91-8 UN: 3261 ADR: 8,III |