Tetrafluorpyrimidin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
H32453.MD
H32453.MDEA
169
EUR
H32453.MD
Tetrafluorpyrimidin 95%
Tetrafluorpyrimidin
Purity: 95%
CAS No.: 767-79-3
Molecular Formula: C4F4N2
Formula Weight: 152.05
Boiling Point: 83°
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD10687402
Formel:
C₄F₄N₂ Siedepunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10687402 CAS-Nummer: 767-79-3 UN: 3265 ADR: 8,II |