Agarose 6% B - CL, vernetzt, Kugeln
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H32568.AU
H32568.AUEA 618 EUR
H32568.AU
Agarose 6% B - CL, vernetzt, Kugeln
Agarose
CAS No.: 62610-50-8 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 38°(100°F) Boiling Point: 100° UN No.: UN1170 MDL No.: MFCD00081294
Siedepunkt: 100 °C
Dichte: 1,040
Flammpunkt: 38 °C (100 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00081294
CAS-Nummer: 9012-36-6
UN: 1170
ADR: 3,III