4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H32602.03
H32602.03EA
87.5
EUR
H32602.03
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 53104-95-3
Molecular Formula: C8H5F3O3
Formula Weight: 206.12
Melting Point: 76-80°
MDL No.: MFCD04973780
Formel:
C₈H₅F₃O₃ Molecular Weight: 206,12 g/mol Schmelzpunkt: 76…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973780 CAS-Nummer: 53104-95-3 |