4-Iod-1-phenyl-1H-pyrazol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32612.MD
H32612.03
H32612.MDEA
114
EUR
H32612.MD
H32612.03
4-Iod-1-phenyl-1H-pyrazol 95%
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 95%
CAS No.: 23889-85-2
Molecular Formula: C9H7IN2
Formula Weight: 270.07
MDL No.: MFCD11707168
Formel:
C₉H₇IN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11707168 CAS-Nummer: 23889-85-2 |