3-Brom-5-fluorbenzoesäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H32692.06
H32692.06EA 296 EUR
H32692.06
3-Brom-5-fluorbenzoesäure ≥97%
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 176548-70-2 Molecular Formula: C7H4BrFO2 Formula Weight: 219.01 Melting Point: 141-145° MDL No.: MFCD01569540
Formel: C₇H₄BrFO₂
Molecular Weight: 219,01 g/mol
Schmelzpunkt: 141…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569540
CAS-Nummer: 176548-70-2