1-Boc-DL-nipecotinsäureethylester ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-piperidinecarboxylate, Ethyl 1-Boc-DL-nipecotate, Ethyl 1-Boc-3-piperidinecarboxylate
H32704.06
H32704.06EA
116
EUR
H32704.06
1-Boc-DL-nipecotinsäureethylester ≥97%
1-Boc-DL-nipecotinsäureethylester
Purity: 97%
CAS No.: 130250-54-3
Molecular Formula: C13H23NO4
Formula Weight: 257.33
Melting Point: 31-35°
Boiling Point: 95°/0.5mm
MDL No.: MFCD04116274
Formel:
C₁₃H₂₃NO₄ Siedepunkt: 95 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 31…35 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116274 CAS-Nummer: 130250-54-3 |