2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,2-Trifluoro-1-(pyridin-3-yl)ethanamine hydrochloride
H32717.03
H32717.03EA 161 EUR
H32717.03
2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride
Purity: 95% Molecular Formula: C7H7F3N2.HCl Formula Weight: 212.60 MDL No.: MFCD06739079
Formel: C₇H₇F₃N₂·HCl
Molecular Weight: 212,60 g/mol
Schmelzpunkt: 97…102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739079
CAS-Nummer: 1138011-22-9