3-(4-Biphenyl)propionic acid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)propanoic acid
H32729.06
H32729.06EA
160
EUR
H32729.06
3-(4-Biphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Biphenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 35888-99-4
Molecular Formula: C15H14O2
Formula Weight: 226.28
Melting Point: 149-152°
MDL No.: MFCD06823979
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ Molecular Weight: 226,275 g/mol Schmelzpunkt: 149…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06823979 CAS-Nummer: 35888-99-4 |